Phenylglyoxal monohydrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0652-25G P0652-5G
TCIAP0652-25GEA 859 EUR
TCIAP0652-25G TCIAP0652-5G
Phenylglyoxal monohydrate ≥98.0% (por GC)
Phenylglyoxal monohydrate
Formula: C₈H₆O₂·H₂O
Número MDL: MFCD00149499
Núm. CAS: 1075-06-5
EINECS: 214-036-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 91.0 deg-C
Water 11.0 to 13.0 %