Vinyl pivalate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Vinyl Trimethylacetate, Trimethylacetic Acid Vinyl Ester, Pivalic Acid Vinyl Ester
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
P0668-25ML P0668-500ML
TCIAP0668-25MLEA 16 EUR
TCIAP0668-25ML TCIAP0668-500ML
Vinyl pivalate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Vinyl pivalate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de inflamación: 15°C
Número MDL: MFCD00059211
Núm. CAS: 3377-92-2
EINECS: 222-175-4
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %