Polyethylene glycol monododecyl ether n=∼25
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Polidocanol
P0671-25G P0671-500G
TCIAP0671-25GEA 16 EUR
TCIAP0671-25G TCIAP0671-500G
Polyethylene glycol monododecyl ether n=∼25
Polyethylene glycol monododecyl ether
Formula: HO(CH₂CH₂O)nC₁₂H₂₅
Número MDL: MFCD00080891
Núm. CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,07558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=803363c0a157e63aa93800183cbf4f80812026ec&vid=51f22d3f59fd146f0e3fcb02da81271e06aeb1f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Freezing point 35.0 to 40.0 deg-C
The average value of n 23.0 to 27.0