Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼2
Proveedor: TCI
Atención
P0711-25ML P0711-500ML
TCIAP0711-25MLEA 19 EUR
TCIAP0711-25ML TCIAP0711-500ML
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼2
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formula: HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅
Número MDL: MFCD00074369
Núm. CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bf060d54c2e1d9c21650c43af67d4536f0dc9d4&vid=47ba9c60fd69afa7b227022d4425cad03abddf20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
The average value of n 1.8 to 2.2