Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼7
Proveedor: TCI
Atención
P0713-25G P0713-500G
TCIAP0713-25GEA 16 EUR
TCIAP0713-25G TCIAP0713-500G
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼7
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formula: HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅
Número MDL: MFCD00074369
Núm. CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23314cb6e6db35b34d785e85e51a4db479cc939e&vid=30732c28e8eea6c17e77f69f968e0c9e11ab086b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
The average value of n 6.0 to 8.5
Acid Value max. 1.0