Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼10
Proveedor: TCI
Atención
P0714-25G P0714-500G
TCIAP0714-25GEA 16 EUR
TCIAP0714-25G TCIAP0714-500G
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼10
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formula: HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅
Número MDL: MFCD00074369
Núm. CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d750d2aee84807ba232c8c62c61c233549e717f5&vid=3305007a9ca5dd805e61fb4d7dea7f24b7e4d4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
The average value of n 8.7 to 10.8