Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼20
Proveedor: TCI
Atención
P0715-25G P0715-500G
TCIAP0715-25GEA 16 EUR
TCIAP0715-25G TCIAP0715-500G
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼20
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formula: HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅
Número MDL: MFCD00074369
Núm. CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=185b0a46186508563b024440f7cb9e7126bd0337&vid=4281d98cdafd10839871eada56feef6103a40d3e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Acid Value max. 1.0
The average value of n 16.0 to 23.0