Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼50
Proveedor: TCI
P0716-25G
P0716-500G
TCIAP0716-25GEA
16
EUR
TCIAP0716-25G
TCIAP0716-500G
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼50
Polyethylene glycol monooleyl ether
Formula:
HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅ |
Número MDL:
MFCD00074369 Núm. CAS: 9004-98-2 EINECS: 500-016-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white lump |
The average value of n | 40.0 to 65.0 |
Acid Value | max. 1.0 |