Pentaerythritol tetraacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0757-25G P0757-500G
TCIAP0757-25GEA 34 EUR
TCIAP0757-25G TCIAP0757-500G
Pentaerythritol tetraacetate ≥98.0% (por GC)
Pentaerythritol tetraacetate
Formula: C₁₃H₂₀O₈
Pto. Ebullición: 325°C
Número MDL: MFCD00026206
Núm. CAS: 597-71-7
EINECS: 209-907-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity