Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: PEP·CHX
P0758-1G P0758-100MG
TCIAP0758-1GEA 69 EUR
TCIAP0758-1G TCIAP0758-100MG
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Formula: C₃H₅O₆P
MW: 267,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036375
Núm. CAS: 10526-80-4
EINECS: 234-084-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %