4-(3-Phenylpropyl)piperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0760-25G P0760-5G
TCIAP0760-25GEA 166 EUR
TCIAP0760-25G TCIAP0760-5G
4-(3-Phenylpropyl)piperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(3-Phenylpropyl)piperidine
Formula: C₁₄H₂₁N
Número MDL: MFCD00023152
Núm. CAS: 18495-82-4
EINECS: 242-381-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %