Iron(II) phthalocyanine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
P0774-25G P0774-5G
TCIAP0774-25GEA 83 EUR
TCIAP0774-25G TCIAP0774-5G
Iron(II) phthalocyanine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Iron(II) phthalocyanine
Formula: C₃₂H₁₆FeN₈
Número MDL: MFCD00015953
Núm. CAS: 132-16-1
EINECS: 205-047-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3332f292f5ab155f2e11d529b2e6b6bbe46c004c&vid=3332f292f5ab155f2e11d529b2e6b6bbe46c004c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %