N,N'-1,4-Phenylenedimaleimide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0778-1G
P0778-5G
TCIAP0778-1GEA
26
EUR
TCIAP0778-1G
TCIAP0778-5G
N,N'-1,4-Phenylenedimaleimide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N,N'-1,4-Phenylenedimaleimide
Formula:
C₁₄H₈N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00005505 Núm. CAS: 3278-31-7 EINECS: 221-910-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot NaOH | almost transparency |