Propionaldehyde diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P0781-25ML
P0781-500ML
TCIAP0781-25MLEA
18
EUR
TCIAP0781-25ML
TCIAP0781-500ML
Propionaldehyde diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Propionaldehyde diethyl acetal
Formula:
C₇H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 124°C Pto. de inflamación: 19°C |
Número MDL:
MFCD00009245 Núm. CAS: 4744-08-5 EINECS: 225-257-8 UN: 3271 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |