O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for oxime preparation
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
PFBHA.HCl
P0822-1G
P0822-5G
TCIAP0822-1GEA
76
EUR
TCIAP0822-1G
TCIAP0822-5G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for oxime preparation
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Formula:
C₇H₄F₅NO MW: 249.57 g/mol Pto. de fusión: 215°C |
Número MDL:
MFCD00012953 Núm. CAS: 57981-02-9 EINECS: 261-057-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |