Isopropyl propyl sulphide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0826-25ML P0826-5ML
TCIAP0826-25MLEA 484 EUR
TCIAP0826-25ML TCIAP0826-5ML
Isopropyl propyl sulphide ≥95.0% (por GC)
Isopropyl propyl sulphide
Formula: C₆H₁₄S
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD00027125
Núm. CAS: 5008-73-1
EINECS: 225-686-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %