N,N,N',N'',N''-Pentakis(2-hydroxypropyl)diethylenetriamine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0832-25G P0832-500G P0832-100G
TCIAP0832-25GEA 26 EUR
TCIAP0832-25G TCIAP0832-500G TCIAP0832-100G
N,N,N',N'',N''-Pentakis(2-hydroxypropyl)diethylenetriamine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
N,N,N',N'',N''-Pentakis(2-hydroxypropyl)diethylenetriamine
Formula: C₁₉H₄₃N₃O₅
MW: 393,57 g/mol
Número MDL: MFCD00012064
Núm. CAS: 17121-34-5
EINECS: 241-184-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=484f36b9d38f9d896da2385d4c4cbf48881f863c&vid=484f36b9d38f9d896da2385d4c4cbf48881f863c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %