Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dipropyl Isocinchomeronate, 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid Dipropyl Ester, Isocinchomeronic Acid Dipropyl Ester
P0835-25G P0835-5G
TCIAP0835-25GEA 314 EUR
TCIAP0835-25G TCIAP0835-5G
Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Pto. Ebullición: 175°C
Número MDL: MFCD00055315
Núm. CAS: 136-45-8
EINECS: 205-245-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %