Polyethylene glycol monocetyl ether n=∼23
Proveedor: TCI
P0841-25G P0841-500G
TCIAP0841-25GEA 18 EUR
TCIAP0841-25G TCIAP0841-500G
Polyethylene glycol monocetyl ether n=∼23
Polyethylene glycol monocetyl ether
Formula: HO(CH₂CH₂O)nC₁₆H₃₃
Número MDL: MFCD00081419
Núm. CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=499655a66583312658808d169e2c4d3fa989429e&vid=53221ee376fe3cd03f727d7e0ed5c9c7ef6c8597&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white wax
The average value of n 21.0 to 25.0