Vinyl palmitate ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P0848-25ML P0848-500ML
TCIAP0848-25MLEA 41 EUR
TCIAP0848-25ML TCIAP0848-500ML
Vinyl palmitate ≥96.0% (por GC) estabilizado
Vinyl palmitate
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059288
Núm. CAS: 693-38-9
EINECS: 211-751-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %