2-Phenylpropionitrile ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: alpha-Methylphenylacetonitrile
P0860-1ML P0860-10ML
TCIAP0860-1MLEA 18 EUR
TCIAP0860-1ML TCIAP0860-10ML
2-Phenylpropionitrile ≥90.0% (por GC)
2-Phenylpropionitrile
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00001871
Núm. CAS: 1823-91-2
EINECS: 217-354-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 90.0 %