Phenyl vinyl sulphoxide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0863-25G P0863-5G
TCIAP0863-25GEA 387 EUR
TCIAP0863-25G TCIAP0863-5G
Phenyl vinyl sulphoxide ≥95.0% (por GC)
Phenyl vinyl sulphoxide
Formula: C₈H₈OS
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00002086
Núm. CAS: 20451-53-0
EINECS: 243-831-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1580 to 1.1640
Refractive index n20/D 1.5840 to 1.5880