Sodium monododecyl phosphate (mixture of mono and disodium salt) ≥75.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0865-25G
P0865-500G
TCIAP0865-25GEA
16
EUR
TCIAP0865-25G
TCIAP0865-500G
Sodium monododecyl phosphate (mixture of mono and disodium salt) ≥75.0% (por GC)
Sodium monododecyl phosphate (mixture of mono and disodium salt)
Número MDL:
MFCD00058971 Núm. CAS: 17026-83-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 75.0 % |
Neutralization Value | max. 190.0 |
Sodium Didodecyl Phosphate (GC) | max. 10.0 % |
Water | max. 2.0 % |