(-)-Perillaldehyde ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0866-25ML P0866-5ML
TCIAP0866-25MLEA 81 EUR
TCIAP0866-25ML TCIAP0866-5ML
(-)-Perillaldehyde ≥90.0% (por GC)
(-)-Perillaldehyde
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00001543
Núm. CAS: 18031-40-8
Índice Merck: 14,07167
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a423cef615537f0476002c4382b90337179a92fc&vid=a423cef615537f0476002c4382b90337179a92fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -135 to -124 deg (neat)