Ethyl pentadecanoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0868-25ML P0868-5ML
TCIAP0868-25MLEA 225 EUR
TCIAP0868-25ML TCIAP0868-5ML
Ethyl pentadecanoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl pentadecanoate
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 158°C
Número MDL: MFCD00042872
Núm. CAS: 41114-00-5
EINECS: 255-223-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %