Methyl pentadecanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pentadecanoic Acid Methyl Ester
P0869-25ML P0869-5ML
TCIAP0869-25MLEA 260 EUR
TCIAP0869-25ML TCIAP0869-5ML
Methyl pentadecanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl pentadecanoate
Formula: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00008989
Núm. CAS: 7132-64-1
EINECS: 230-430-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %