Polyethylene glycol monolaurate n=∼10
Proveedor: TCI
Sinónimos: Polyethylene glycol monododecanoate
P0872-25G P0872-500G
TCIAP0872-25GEA 16 EUR
TCIAP0872-25G TCIAP0872-500G
Polyethylene glycol monolaurate n=∼10
Polyethylene glycol monolaurate
Formula: HO(CH₂CH₂O)nOC(CH₂)₁₀CH₃
Número MDL: MFCD00148005
Núm. CAS: 31943-11-0
Order Now
Resultados test especificaciones
The average value of n 9.0 to 12.0