Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether n=∼10
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Triton X-100, Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether
P0873-25G P0873-500G
TCIAP0873-25GEA 17 EUR
TCIAP0873-25G TCIAP0873-500G
Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether n=∼10
Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether
Formula: C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
Número MDL: MFCD00132505
Núm. CAS: 9002-93-1
Índice Merck: 14,06761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce22e6aa971860788d1735b7365f04a348dc6f74&vid=32cecd182803afa2348ef9fe0b920ffa91ac0123&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 8.5 to 11.5