Pentaerythritol-tetra(3-mercaptopropionate) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pentaerythritol tetra(3-mercaptopropionate)
P0886-25ML P0886-500ML
TCIAP0886-25MLEA 18 EUR
TCIAP0886-25ML TCIAP0886-500ML
Pentaerythritol-tetra(3-mercaptopropionate) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Pentaerythritol-tetra(3-mercaptopropionate)
Formula: C₁₇H₂₈O₈S₄
MW: 488,64 g/mol
Número MDL: MFCD00022104
Núm. CAS: 7575-23-7
EINECS: 231-472-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric back titration) min. 90.0 %