Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pentaerythritol Tetrathioglycolate
P0888-25G P0888-500G
TCIAP0888-25GEA 16 EUR
TCIAP0888-25G TCIAP0888-500G
Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate)
Formula: C₁₃H₂₀O₈S₄
MW: 432,54 g/mol
Pto. de inflamación: 248°C
Número MDL: MFCD00022080
Núm. CAS: 10193-99-4
EINECS: 233-482-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %