Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tetrakis[methylene-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]methane, Antioxidant 1010, 2,2-Bis(((3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
P0932-25G P0932-500G P0932-100G
TCIAP0932-25GEA 17 EUR
TCIAP0932-25G TCIAP0932-500G TCIAP0932-100G
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] ≥95.0% (by HPLC)
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Formula: C₇₃H₁₀₈O₁₂
MW: 1177,66 g/mol
Número MDL: MFCD00059345
Núm. CAS: 6683-19-8
EINECS: 229-722-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80a834aca6b36e5cae4510ac8386248b75f8fdae&vid=80a834aca6b36e5cae4510ac8386248b75f8fdae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 114.0 to 121.0 deg-C