Bis(dimethylamino)phosphoryl chloride ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0937-25G P0937-5G
TCIAP0937-25GEA 160 EUR
TCIAP0937-25G TCIAP0937-5G
Bis(dimethylamino)phosphoryl chloride ≥93.0% (por GC)
Bis(dimethylamino)phosphoryl chloride
Formula: C₄H₁₂ClN₂OP
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00008302
Núm. CAS: 1605-65-8
EINECS: 216-517-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %