Prazosin hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0938-1G P0938-100MG
TCIAP0938-1GEA 177 EUR
TCIAP0938-1G TCIAP0938-100MG
Prazosin hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Prazosin hydrochloride
Formula: C₁₉H₂₁N₅O₄
Pto. de fusión: 285°C
Número MDL: MFCD00058177
Núm. CAS: 19237-84-4
EINECS: 242-903-4
Índice Merck: 14,07717
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %