Bis(cis-3,3,5-trimethylcyclohexyl)phthalate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0946-25G
P0946-5G
TCIAP0946-25GEA
140
EUR
TCIAP0946-25G
TCIAP0946-5G
Bis(cis-3,3,5-trimethylcyclohexyl)phthalate ≥98.0% (por GC)
Bis(cis-3,3,5-trimethylcyclohexyl)phthalate
Formula:
C₂₆H₃₈O₄ |
Número MDL:
MFCD00070480 Núm. CAS: 245652-81-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 94.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |