Nonanoic anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pelargonic Anhydride
P0957-25ML P0957-500ML
TCIAP0957-25MLEA 74 EUR
TCIAP0957-25ML TCIAP0957-500ML
Nonanoic anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Nonanoic anhydride
Formula: C₁₈H₃₄O₃
MW: 298,47 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Número MDL: MFCD00057768
Núm. CAS: 1680-36-0
EINECS: 216-854-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %