3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0972-25G P0972-500G P0972-100G
TCIAP0972-25GEA 37 EUR
TCIAP0972-25G TCIAP0972-500G TCIAP0972-100G
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Formula: C₂₄H₈O₆
Número MDL: MFCD00006916
Núm. CAS: 128-69-8
EINECS: 204-905-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df0041e644d257c67ac9dea7ca2581e09f514c8b&vid=df0041e644d257c67ac9dea7ca2581e09f514c8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %