Disodium phthalocyanine
Proveedor: TCI
P0973-1G P0973-5G
TCIAP0973-1GEA 28 EUR
TCIAP0973-1G TCIAP0973-5G
Disodium phthalocyanine
Disodium phthalocyanine
Formula: C₃₂H₁₆N₈Na₂
Número MDL: MFCD00066368
Núm. CAS: 25476-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f5e1f3f8ac66aa06728da89b47f63e72fdf0b85&vid=8f5e1f3f8ac66aa06728da89b47f63e72fdf0b85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Ignition residue (Sulfate) 23.0 to 25.8 %