N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0976-25G P0976-500G
TCIAP0976-25GEA 26 EUR
TCIAP0976-25G TCIAP0976-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide ≥97.0% (por GC)
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Formula: C₁₄H₈N₂O₄
Número MDL: MFCD00022569
Núm. CAS: 3006-93-7
EINECS: 221-112-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C