4-Piperidineethanol ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
P0992-25G P0992-5G
TCIAP0992-25GEA 232 EUR
TCIAP0992-25G TCIAP0992-5G
4-Piperidineethanol ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-Piperidineethanol
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129.20 g/mol
Pto. Ebullición: 228°C
Número MDL: MFCD00006008
Núm. CAS: 622-26-4
EINECS: 210-727-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency