Ftalocianina cobre (II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 29H,31H-Ftalocianinato-N29,N30,N31,N32 de cobre
P1005-250G P1005-25G
TCIAP1005-250GEA 127 EUR
TCIAP1005-250G TCIAP1005-25G
Ftalocianina cobre (II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Ftalocianina cobre (II)
Formula: C₃₂H₁₆CuN₈
MW: 576.08 g/mol
Pto. de fusión: 480°C
Número MDL: MFCD00010719
Núm. CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Índice Merck: 14,02520
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
Lambda max. 790.0 to 792.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min. 210,000 (H2SO4, 790.0 to 792.0 nm)