Ftalocianina cobre (II) ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 29H,31H-Ftalocianinato-N29,N30,N31,N32 de cobre
P1006-500G P1006-25G P1006-100G
TCIAP1006-500GEA 144 EUR
TCIAP1006-500G TCIAP1006-25G TCIAP1006-100G
Ftalocianina cobre (II) ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Ftalocianina cobre (II)
Formula: C₃₂H₁₆CuN₈
MW: 576.08 g/mol
Pto. de fusión: 480°C
Número MDL: MFCD00010719
Núm. CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Índice Merck: 14,02520
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e69410913341fe14ddae8a3bcbc1835abc453153&vid=e69410913341fe14ddae8a3bcbc1835abc453153&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %
Lambda max. 789.0 to 791.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min. 220,000 (H2SO4, 789.0 to 791.0 nm)