2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-one, 1,4-Dioxaspiro[4.5]-2-decanone
P1019-25G P1019-5G
TCIAP1019-25GEA 267 EUR
TCIAP1019-25G TCIAP1019-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one ≥98.0% (por GC)
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one
Formula: C₈H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00010852
Núm. CAS: 4423-79-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %