Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
P1031-25ML P1031-500ML P1031-100ML
TCIAP1031-25MLEA 68 EUR
TCIAP1031-25ML TCIAP1031-500ML TCIAP1031-100ML
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate ≥95.0% (por GC)
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00008847
Núm. CAS: 55107-14-7
EINECS: 259-481-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %