10,12-Pentacosadiyn-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1053-1G
P1053-100MG
TCIAP1053-1GEA
638
EUR
TCIAP1053-1G
TCIAP1053-100MG
10,12-Pentacosadiyn-1-ol ≥98.0% (por GC)
10,12-Pentacosadiyn-1-ol
Formula:
C₂₅H₄₄O |
Número MDL:
MFCD00059096 Núm. CAS: 92266-90-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 61.0 deg-C |