4-Pentyloxyphthalonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1071-1G
P1071-5G
TCIAP1071-1GEA
64
EUR
TCIAP1071-1G
TCIAP1071-5G
4-Pentyloxyphthalonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Pentyloxyphthalonitrile
Formula:
C₁₃H₁₄N₂O Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00059103 Núm. CAS: 106943-83-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 35.0 to 37.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |