trans-3-Pentenoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (E)-Pent-3-enoic acid, trans-3-Pentenoic acid
P1072-25ML P1072-5ML
TCIAP1072-25MLEA 240 EUR
TCIAP1072-25ML TCIAP1072-5ML
trans-3-Pentenoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
trans-3-Pentenoic acid
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Número MDL: MFCD00063291
Núm. CAS: 1617-32-9
EINECS: 216-573-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %