Hexadecyl palmitate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Cetyl Palmitate, Palmitic acid palmityl ester, n-Hexadecyl palmitate, Palmitic Acid Hexadecyl Ester, Palmityl palmitate
P1077-25G
P1077-500G
TCIAP1077-25GEA
20
EUR
TCIAP1077-25G
TCIAP1077-500G
Hexadecyl palmitate ≥97.0% (por GC)
Hexadecyl palmitate
Formula:
C₃₂H₆₄O₂ MW: 480.86 g/mol Pto. Ebullición: 534°C |
Número MDL:
MFCD00053739 Núm. CAS: 540-10-3 EINECS: 208-736-6 Índice Merck: 14,02031 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 53.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in hot Acetone | almost transparency |