DL-3-Pyrrolidinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyrrolidin-3-ol, 3-Pyrrolidinol, DL-3-Hydroxypyrrolidine
P1083-25G P1083-5G
TCIAP1083-25GEA 360 EUR
TCIAP1083-25G TCIAP1083-5G
DL-3-Pyrrolidinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
DL-3-Pyrrolidinol
Formula: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Número MDL: MFCD00005256
Núm. CAS: 40499-83-0
EINECS: 254-944-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %