Ethyl (phenylthio)acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1085-25G
P1085-5G
TCIAP1085-25GEA
115
EUR
TCIAP1085-25G
TCIAP1085-5G
Ethyl (phenylthio)acetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl (phenylthio)acetate
Formula:
C₁₀H₁₂O₂S Pto. Ebullición: 160°C |
Número MDL:
MFCD00145107 Núm. CAS: 7605-25-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |