1-(2-Pyrimidyl)piperazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1110-25G P1110-5G
TCIAP1110-25GEA 65 EUR
TCIAP1110-25G TCIAP1110-5G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine ≥98.0% (por GC)
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Formula: C₈H₁₂N₄
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00040742
Núm. CAS: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a87028a8c36270aee536dc2ffc051b0c8808393&vid=6a87028a8c36270aee536dc2ffc051b0c8808393&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency